Imprimer
5-Chloro-4-(difluoromethoxy)pyridin-2-amine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC400138-250MG PC400138-100MG
APOSPC400138-250MGEA 789 EUR
APOSPC400138-250MG APOSPC400138-100MG
5-Chloro-4-(difluoromethoxy)pyridin-2-amine
5-Chloro-4-(difluoromethoxy)pyridin-2-amine
Formule: C₆H₅ClF₂N₂O
Poids moléculaire: 194.567 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31621119
Numéro CAS: 2231672-98-1