Imprimer
4-(Difluoromethoxy)pyridine-2-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC400110-100MG PC400110-250MG
APOSPC400110-100MGEA 422 EUR
APOSPC400110-100MG APOSPC400110-250MG
4-(Difluoromethoxy)pyridine-2-carboxylic acid
4-(Difluoromethoxy)pyridine-2-carboxylic acid
Formule: C₇H₅F₂NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27995942
Numéro CAS: 1707365-38-5