Imprimer
(5-Bromo-6-(difluoromethoxy)pyridin-3-yl)methanamine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC400107-100MG PC400107-250MG
APOSPC400107-100MGEA 217 EUR
APOSPC400107-100MG APOSPC400107-250MG
(5-Bromo-6-(difluoromethoxy)pyridin-3-yl)methanamine
(5-Bromo-6-(difluoromethoxy)pyridin-3-yl)methanamine
Formule: C₇H₇BrF₂N₂O
Poids moléculaire: 253.044 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31621147
Numéro CAS: 2231675-66-2
UN: 2735
ADR: 8 III