Imprimer
5-Bromo-6-(difluoromethoxy)pyridine-3-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC400106-100MG PC400106-250MG
APOSPC400106-100MGEA 183 EUR
APOSPC400106-100MG APOSPC400106-250MG
5-Bromo-6-(difluoromethoxy)pyridine-3-carboxylic acid
5-Bromo-6-(difluoromethoxy)pyridine-3-carboxylic acid
Formule: C₇H₄BrF₂NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31621143
Numéro CAS: 2231674-35-2