Imprimer
tert-Butyl (2-(difluoromethoxy)-5-hydroxypyridin-3-yl)methylcarbamate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC400104-250MG PC400104-500MG
APOSPC400104-250MGEA 1280 EUR
APOSPC400104-250MG APOSPC400104-500MG
tert-Butyl (2-(difluoromethoxy)-5-hydroxypyridin-3-yl)methylcarbamate
tert-Butyl (2-(difluoromethoxy)-5-hydroxypyridin-3-yl)methylcarbamate
Formule: C₁₂H₁₆F₂N₂O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31621141
Numéro CAS: 2231676-72-3