Imprimer
1-(3-Bromo-5-chloropyridin-2-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC400102-1G PC400102-250MG
APOSPC400102-1GEA 1100 EUR
APOSPC400102-1G APOSPC400102-250MG
1-(3-Bromo-5-chloropyridin-2-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
1-(3-Bromo-5-chloropyridin-2-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
Formule: C₇H₂BrClF₃NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31621137
Numéro CAS: 2231674-22-7