Imprimer
1-(6-Chloro-5-fluoropyridin-3-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC400099-1G PC400099-250MG
APOSPC400099-1GEA 560 EUR
APOSPC400099-1G APOSPC400099-250MG
1-(6-Chloro-5-fluoropyridin-3-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
1-(6-Chloro-5-fluoropyridin-3-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
Formule: C₇H₂ClF₄NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18254428
Numéro CAS: 1245915-43-8