6-Fluoro-2-mercaptoquinazolin-4(3H)-one 95+%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
6-Fluoro-2-thioxo-2,3-dihydroquinazolin-4(1H)-one
Formule:
C₈H₅FN₂OS Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD09041760 Numéro CAS: 69661-42-3 |