(2-Bromo-3,4-difluorophenyl)methanol 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2-Bromo-3,4-difluorobenzyl alcohol
Formule:
C₇H₅BrF₂O Poids moléculaire: 223.015 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD28657913 Numéro CAS: 1578156-19-0 |