Imprimer
1-(2,2-Dibromovinyl)-4-chloro-2-fluorobenzene
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC400041-250MG PC400041-1G
APOSPC400041-250MGEA 163 EUR
APOSPC400041-250MG APOSPC400041-1G
1-(2,2-Dibromovinyl)-4-chloro-2-fluorobenzene
1-(2,2-Dibromovinyl)-4-chloro-2-fluorobenzene
Formule: C₈H₄Br₂ClF
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31561227
Numéro CAS: 1862532-60-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III