Imprimer
1-(2,2-Dibromovinyl)-2-fluorobenzene
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC400040-250MG PC400040-1G
APOSPC400040-250MGEA 102 EUR
APOSPC400040-250MG APOSPC400040-1G
1-(2,2-Dibromovinyl)-2-fluorobenzene
1-(2,2-Dibromovinyl)-2-fluorobenzene
Formule: C₈H₅Br₂F
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD30537997
Numéro CAS: 401514-42-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III