Imprimer
Methyl 6-fluoro-4-(isopropylamino)pyridine-3-carboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC400035-1G PC400035-250MG
APOSPC400035-1GEA 644 EUR
APOSPC400035-1G APOSPC400035-250MG
Methyl 6-fluoro-4-(isopropylamino)pyridine-3-carboxylate
Methyl 6-fluoro-4-(isopropylamino)pyridine-3-carboxylate
Formule: C₁₀H₁₃FN₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31536750
Numéro CAS: 2187434-95-1