5-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-2-fluorobenzaldehyde
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
5-[(tert-Butyldimethylsilanyl)oxy]-2-fluorobenzaldehyde
Formule:
C₁₃H₁₉FO₂Si Poids moléculaire: 254.373 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD17676576 Numéro CAS: 113984-67-1 |