Imprimer
5-(Difluoromethyl)pyridine-2-carbonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC400030-500MG PC400030-250MG
APOSPC400030-500MGEA 294 EUR
APOSPC400030-500MG APOSPC400030-250MG
5-(Difluoromethyl)pyridine-2-carbonitrile
5-(Difluoromethyl)pyridine-2-carbonitrile
Formule: C₇H₄F₂N₂
Poids moléculaire: 154.117 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18256046
Numéro CAS: 1211540-57-6
UN: 2811
ADR: 6.1 III