Imprimer
3-Bromo-2-fluoro-6-nitrotoluene
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-Bromo-2-fluoro-3-methyl-4-nitrobenzene, 4-Bromo-3-fluoro-2-methylnitrobenzene
PC400013-1G PC400013-250MG
APOSPC400013-1GEA 209 EUR
APOSPC400013-1G APOSPC400013-250MG
3-Bromo-2-fluoro-6-nitrotoluene
3-Bromo-2-fluoro-6-nitrotoluene
Formule: C₇H₅BrFNO₂
Poids moléculaire: 234.023 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD26407497
Numéro CAS: 1807209-28-4