Imprimer
6-Amino-3-bromo-2-fluorophenol 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Bromo-3-fluoro-2-hydroxyaniline
PC400012-1G PC400012-250MG
APOSPC400012-1GEA 609 EUR
APOSPC400012-1G APOSPC400012-250MG
6-Amino-3-bromo-2-fluorophenol 95%
6-Amino-3-bromo-2-fluorophenol
Formule: C₆H₅BrFNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD26407502
Numéro CAS: 1807234-85-0