Imprimer
2-Amino-4-bromo-3-fluorobenzonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC400006-1G PC400006-250MG PC400006-5G
APOSPC400006-1GEA 0 EUR
APOSPC400006-1G APOSPC400006-250MG APOSPC400006-5G
2-Amino-4-bromo-3-fluorobenzonitrile
2-Amino-4-bromo-3-fluorobenzonitrile
Formule: C₇H₄BrFN₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD26407501
Numéro CAS: 1820620-31-2