Imprimer
tert-Butyl 2-[4-(diphenylsulphonium)phenoxy] acetate, triflate salt
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC3992-1G PC3992-5G
APOSPC3992-1GEA 58 EUR
APOSPC3992-1G APOSPC3992-5G
tert-Butyl 2-[4-(diphenylsulphonium)phenoxy] acetate, triflate salt
tert-Butyl 2-[4-(diphenylsulphonium)phenoxy] acetate, triflate salt
Photoinitiator/Photoacid Generator
Formule: C₂₅H₂₅F₃O₆S₂
Point de fusion: 106…107 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02683567
Numéro CAS: 180801-55-2
UN: 1759
ADR: 8,III