Imprimer
6-Bromo-2,3,4-trifluorobenzaldehyde 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC39455-1G PC39455-5G PC39455-25G
APOSPC39455-1GEA 85.7 EUR
APOSPC39455-1G APOSPC39455-5G APOSPC39455-25G
6-Bromo-2,3,4-trifluorobenzaldehyde 97%
6-Bromo-2,3,4-trifluorobenzaldehyde
Formule: C₇H₂BrF₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD15527216
Numéro CAS: 372519-10-3