Imprimer
7-Benzyloxy-4-(trifluoromethyl)coumarin 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC3933-1G PC3933-250MG
APOSPC3933-1GEA 578 EUR
APOSPC3933-1G APOSPC3933-250MG
7-Benzyloxy-4-(trifluoromethyl)coumarin 97%
7-Benzyloxy-4-(trifluoromethyl)coumarin
Formule: C₁₇H₁₁F₃O₃
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD01564466
Numéro CAS: 220001-53-6