Imprimer
(2S)-(-)-3,3,3-Trifluoro-1,2-propenoxide 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): (2S)-2-(Trifluoromethyl)oxirane, (2S)-3,3,3-Trifluoro-1,2-epoxypropane, (S)-TFPO
PC3905-1G PC3905-250MG
APOSPC3905-1GEA 306 EUR
APOSPC3905-1G APOSPC3905-250MG
(2S)-(-)-3,3,3-Trifluoro-1,2-propenoxide 97%
(2S)-(-)-3,3,3-Trifluoro-1,2-propenoxide
Formule: C₃H₃F₃O
Point d'ébullition: 25…32 °C
Point de fusion: –80 °C
Densité: 1,294 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: –26 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD04128982
Numéro CAS: 130025-34-2
UN: 1993
ADR: 3,I