5-Fluoro-2-methylphenyl isocyanate 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
4-Fluoro-2-isocyanatotoluene, 4-Fluoro-2-isocyanato-1-methylbenzene
May form small amount of sediment
Formule:
C₈H₆FNO Point d'ébullition: 186 °C Densité: 1,176 g/cm³ (25 °C) Point éclair: 69 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00037072 Numéro CAS: 67191-93-9 EINECS: 266-602-2 UN: 2206 ADR: 6.1,III |