Imprimer
2-Bromo-1-(6-bromo-2,3,4-trifluorophenyl)ethanone 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC38225-1G PC38225-250MG
APOSPC38225-1GEA 654 EUR
APOSPC38225-1G APOSPC38225-250MG
2-Bromo-1-(6-bromo-2,3,4-trifluorophenyl)ethanone 95%
2-Bromo-1-(6-bromo-2,3,4-trifluorophenyl)ethanone
Formule: C₈H₃Br₂F₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 2416368-70-0
UN: 3261
ADR: 8,III