2,6-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)phenol 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₃F₅O₂ Poids moléculaire: 214.09 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD32219446 Numéro CAS: 2383766-24-1 |