Imprimer
2,6-Dichloro-4-fluorobenzenesulphonyl chloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC37870-1G PC37870-250MG PC37870-5G
APOSPC37870-1GEA 140 EUR
APOSPC37870-1G APOSPC37870-250MG APOSPC37870-5G
2,6-Dichloro-4-fluorobenzenesulphonyl chloride
2,6-Dichloro-4-fluorobenzenesulphonyl chloride
Formule: C₆H₂Cl₃FO₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16817657
Numéro CAS: 88972-04-7
UN: 3261
ADR: 8,III