Imprimer
2,4-Dichloro-3-fluorobenzenesulphonyl chloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC37869-1G PC37869-250MG PC37869-5G
APOSPC37869-1GEA 1150 EUR
APOSPC37869-1G APOSPC37869-250MG APOSPC37869-5G
2,4-Dichloro-3-fluorobenzenesulphonyl chloride
2,4-Dichloro-3-fluorobenzenesulphonyl chloride
Formule: C₆H₂Cl₃FO₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20233369
Numéro CAS: 1349718-19-9
UN: 3261
ADR: 8,III