Ethyl 7-cyano-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₂H₈F₃N₃O₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD32200426 Numéro CAS: 1555847-50-1 |