Imprimer
Methyl nonafluorobutane-1-sulphonate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Methyl nonaflate, Methyl perfluorobutane-1-sulphonate, Methyl 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
PC3785J-1G PC3785J-5G
APOSPC3785J-1GEA 120 EUR
APOSPC3785J-1G APOSPC3785J-5G
Methyl nonafluorobutane-1-sulphonate
Methyl nonafluorobutane-1-sulphonate
Formule: C₅H₃F₉O₃S
Point d'ébullition: 155…156 °C
Densité: 1,688 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 50 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00210080
Numéro CAS: 6401-03-2
UN: 2929
ADR: 6.1+3,II