Imprimer
8-Bromo-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC37856-1G PC37856-250MG
APOSPC37856-1GEA 609 EUR
APOSPC37856-1G APOSPC37856-250MG
8-Bromo-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
8-Bromo-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Formule: C₉H₄BrF₃N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18073566
Numéro CAS: 1038389-93-3