Imprimer
2-(4-Fluorophenyl)-1H-benzimidazole-5-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-Carboxy-2-(4-fluorophenyl)-1H-benzimidazole
PC3747-1G PC3747-250MG
APOSPC3747-1GEA 82.8 EUR
APOSPC3747-1G APOSPC3747-250MG
2-(4-Fluorophenyl)-1H-benzimidazole-5-carboxylic acid
2-(4-Fluorophenyl)-1H-benzimidazole-5-carboxylic acid
Formule: C₁₄H₉FN₂O₂
Point de fusion: 304…307 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD10007771
Numéro CAS: 850705-30-5