6-Deoxy-6-fluoro-D-glucopyranose 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₆H₁₁FO₅ Point de fusion: 120…126 °C Température de stockage: Congélateur |
Numéro MDL:
MFCD00064096 Numéro CAS: 34168-77-9 UN: 2811 ADR: 6.1,III |