3-Deoxy-3-fluoro-D-glucopyranose 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
(3S,4S,5R,6R)-4-Fluoro-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2,3,5-triol
Formule:
C₆H₁₁FO₅ Poids moléculaire: 182.147 g/mol Point de fusion: 115…117 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00063302 Numéro CAS: 7226-70-2 |