2,3-Dichloro-4-fluoronitrobenzene 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₆H₂Cl₂FNO₂ Densité: 1,6 g/cm³ (25 °C) Point éclair: >110 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD09763598 Numéro CAS: 36556-51-1 |