Imprimer
7-Bromo-4-fluorobenzo[b]furan
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 7-Bromo-4-fluorobenzofuran, 7-Bromo-4-fluoro-1-benzofuran, 4-Fluoro-7-bromobenzofuran
PC3668-250MG PC3668-1G PC3668-5G
APOSPC3668-250MGEA 34.8 EUR
APOSPC3668-250MG APOSPC3668-1G APOSPC3668-5G
7-Bromo-4-fluorobenzo[b]furan
7-Bromo-4-fluorobenzo[b]furan
Formule: C₈H₄BrFO
Poids moléculaire: 215.019 g/mol
Point de fusion: 35…36 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09056781
Numéro CAS: 253429-31-1