Imprimer
(1R)-1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-[(1R)-1-Aminoethyl]benzotrifluoride, (R)-1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine, (R)-α-Methyl-4-(trifluoromethyl)benzylamine
PC3647-1G PC3647-250MG
APOSPC3647-1GEA 310 EUR
APOSPC3647-1G APOSPC3647-250MG
(1R)-1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine 98%
(1R)-1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
Formule: C₉H₁₀F₃N
Point d'ébullition: 76 °C (20 mm Hg)
Densité: 1,03 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 72 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06761837
Numéro CAS: 578027-35-7