Ethyl 2-hydroxy-2-(trifluoromethyl)propanoate 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Ethyl 2-hydroxy-2-methyl-3,3,3-trifluoropropanoate, Ethyl 2-hydroxy-2-(trifluoromethyl)propionate
Formule:
C₆H₉F₃O₃ Poids moléculaire: 186.129 g/mol Point d'ébullition: 85 °C (150 mm Hg) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD09258952 Numéro CAS: 107018-39-3 |