Imprimer
4,4,4-Trifluorobutylamine hydrochloride 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4,4,4-Trifluorobutan-1-amine hydrochloride
PC3636-1G PC3636-250MG PC3636-5G
APOSPC3636-1GEA 139 EUR
APOSPC3636-1G APOSPC3636-250MG APOSPC3636-5G
4,4,4-Trifluorobutylamine hydrochloride 95%
4,4,4-Trifluorobutylamine hydrochloride
Formule: C₄H₈F₃N·ClH
Poids moléculaire: 163.569 g/mol
Point de fusion: 180…186 °C
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09258951
Numéro CAS: 84153-82-2