Imprimer
HFPO polymer allyl ether
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC3632-1G PC3632-25G PC3632-5G
APOSPC3632-1GEA 98.6 EUR
APOSPC3632-1G APOSPC3632-25G APOSPC3632-5G
HFPO polymer allyl ether
HFPO polymer allyl ether
(1500 - 2000 amu)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09753871
Numéro CAS: 631897-32-0