Imprimer
3-Bromo-5-fluorobenzene-1,2-diamine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-Bromo-2,3-diamino-5-fluorobenzene, 3-Bromo-5-fluorophenylene-1,2-diamine
PC3592-1G PC3592-5G PC3592-25G
APOSPC3592-1GEA 23.2 EUR
APOSPC3592-1G APOSPC3592-5G APOSPC3592-25G
3-Bromo-5-fluorobenzene-1,2-diamine 97%
3-Bromo-5-fluorobenzene-1,2-diamine
Formule: C₆H₆BrFN₂
Point de fusion: 70,3…70.6 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08741398
Numéro CAS: 115440-10-3