Imprimer
(1R)-1-(Trifluoromethyl)ethylamine hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (2R)-2-Amino-1,1,1-trifluoropropane hydrochloride, (R)-1,1,1-Trifluoropropan-2-amine hydrochloride, (2R)-1,1,1-Trifluoropropan-2-amine hydrochloride
PC3589-1G PC3589-250MG
APOSPC3589-1GEA 59.7 EUR
APOSPC3589-1G APOSPC3589-250MG
(1R)-1-(Trifluoromethyl)ethylamine hydrochloride
(1R)-1-(Trifluoromethyl)ethylamine hydrochloride
Formule: C₃H₆F₃N·ClH
Poids moléculaire: 149.543 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07779095
Numéro CAS: 177469-12-4