4-Methoxy-2,3,5,6-tetrafluorobenzyl alcohol 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₈H₆F₄O₂ Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD08741397 Numéro CAS: 35175-79-2 UN: 1993 ADR: 3,III |