Imprimer
2-Chloroethyl 2,2,2-trifluoroethyl ether 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC3546-1G PC3546-5G
APOSPC3546-1GEA 121 EUR
APOSPC3546-1G APOSPC3546-5G
2-Chloroethyl 2,2,2-trifluoroethyl ether 97%
2-Chloroethyl 2,2,2-trifluoroethyl ether
Formule: C₄H₆ClF₃O
Point d'ébullition: 114…115 °C
Densité: 1,303 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00462515
Numéro CAS: 1537-70-8
UN: 1993
ADR: 3,III