Imprimer
2-[(2-Fluorophenyl)amino]nitrobenzene 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Fluoro-2'-nitrodiphenylamine, 2-Fluoro-N-(2-nitrophenyl)aniline
PC3545-25G PC3545-5G
APOSPC3545-25GEA 173 EUR
APOSPC3545-25G APOSPC3545-5G
2-[(2-Fluorophenyl)amino]nitrobenzene 98%
2-[(2-Fluorophenyl)amino]nitrobenzene
Formule: C₁₂H₉FN₂O₂
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08741396
Numéro CAS: 28898-02-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III