1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propylamine 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propan-1-amine
Formule:
C₁₀H₁₂F₃N Point éclair: 90 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD07784289 Numéro CAS: 473732-59-1 |