Imprimer
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): [2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]methanol, 2,3-Difluoro-4-(hydroxymethyl)benzotrifluoride
PC3477-1G PC3477-250MG
APOSPC3477-1GEA 219 EUR
APOSPC3477-1G APOSPC3477-250MG
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formule: C₈H₅F₅O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236260
Numéro CAS: 238403-50-4