Imprimer
2-Fluorobenzal bromide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC3471-1G PC3471-5G
APOSPC3471-1GEA 201 EUR
APOSPC3471-1G APOSPC3471-5G
2-Fluorobenzal bromide
2-Fluorobenzal bromide
Formule: C₇H₅Br₂F
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00045061
Numéro CAS: 220141-76-4
UN: 1760
ADR: 8,III