Imprimer
1,2,3,6-Tetrahydro-4-(trifluoromethyl)pyridine hydrochloride 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC3461-1G PC3461-250MG
APOSPC3461-1GEA 673 EUR
APOSPC3461-1G APOSPC3461-250MG
1,2,3,6-Tetrahydro-4-(trifluoromethyl)pyridine hydrochloride 95%
1,2,3,6-Tetrahydro-4-(trifluoromethyl)pyridine hydrochloride
Formule: C₆H₈F₃N·ClH
Point de fusion: 95…97 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11035860
Numéro CAS: 266359-12-0