Imprimer
4-Acetamido-3-fluorobenzeneboronic acid, pinacol ester
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC3443-250MG PC3443-50MG
APOSPC3443-250MGEA 122 EUR
APOSPC3443-250MG APOSPC3443-50MG
4-Acetamido-3-fluorobenzeneboronic acid, pinacol ester
4-Acetamido-3-fluorobenzeneboronic acid, pinacol ester
Formule: C₁₄H₁₉BFNO₃
Point de fusion: 118…120 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09878424
Numéro CAS: 269410-27-7