2-Bromo-6-fluoro-3-methoxybenzeneboronic acid
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
(2-Bromo-6-fluoro-3-methoxyphenyl)boronic acid
Formule:
C₇H₇BBrFO₃ Poids moléculaire: 248.842 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD08276828 Numéro CAS: 957062-89-4 |