Imprimer
2',3'-Difluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-[2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one
PC3434-250MG PC3434-1G PC3434-5G
APOSPC3434-250MGEA 183 EUR
APOSPC3434-250MG APOSPC3434-1G APOSPC3434-5G
2',3'-Difluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone 98%
2',3'-Difluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formule: C₉H₅F₅O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236252
Numéro CAS: 237761-82-9